蒸気密度
>5.86 (25 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
crystals
自己発火温度
1144 °F
expl. lim.
1.5 %
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES記法
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TTR(7276)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P24101-1KG:4548173950648
P24101-3KG:4548173950655
P24101-25KG:
P24101-VAR:
P24101-BULK:
P24101-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック