包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI Key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- SRM 916B is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values the unconjugated Bilirubin.
- Certified value is determined using a quantitative 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy (q1 H-NMR).
- Certified values are traceable to the International System of Units (SI) unit of mass, expressed as mass fraction percent.
- The NIST certificate is provided with safety, storage and use instructions.
その他情報
Bilirubin (C33H36N4O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
WGK
WGK 2
Jan Code
NIST916B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ