安全性情報
NIST728
Intermediate-purity zinc
NIST® SRM® 728
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
450 G
¥95,100
¥95,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
450 G
¥95,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥95,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 450 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for the calibration of instruments and the evaluation of chemical methods used in the analysis of zinc materials. One unit of NIST728 consists of 450 g of the material in the form of pellets approximately 3 mm in diameter (0.125 in). For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 728_cert
SRM 728_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Calcium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Thallium (TI), Tin (Sn), Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Gallium (Ga), Gold (Au), Indium (In), Iridium (Ir), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST728:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)