安全性情報
NIST2630
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2630, nominal 1500 umol/mol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352303
製品NIST2630は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of each
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
environmental
フォーマット
mixture
SMILES記法
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
InChI Key
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Nitric oxide (NO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Jan Code
NIST2630:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)