安全性情報
NIST2452
Hydrogen in Titanium Alloy
nominal Mass Fraction 60 mg/kg H (chip form)
別名:
Titanium alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the evaluation of methods and the calibration of equipment used in the
determination of hydrogen in titanium and titanium alloys. Product consists of one bottle containing 10g of titanium alloy chips.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2452:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)