安全性情報
NIST643
Spectroscopic titanium-base standards, titanium alloy, 8 Mn
NIST® SRM® 643, (C)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 DISC
¥128,000
¥128,000
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 DISC
¥128,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥128,000
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of disk
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Titanium (Ti), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST643:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)