安全性情報
NIST2453A
Hydrogen in titanium alloy
NIST® SRM® 2453a, nominal mass fraction 125 mg/kg H
別名:
Titanium alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥263,000
¥263,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥263,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥263,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 10 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumental methods for determination of hydrogen in titanium alloys. A unit of SRM 2453a consists of one bottle containing 10 g of pins having an approximate mass per pin of 0.10 g and approximate dimensions of 2.5 mm diameter and 4.5 mm length. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2453A_cert
SRM 2453A_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2453A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)