安全性情報
NIST6G
Cast iron
NIST® SRM® 6g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 G
¥110,000
¥110,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 G
¥110,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥110,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 150 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Titanium (Ti), Arsenic (As), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST6G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)