Merck
NIST1649B
都市の粉塵
NIST® SRM® 1649b
別名:
都市のほこり
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥191,000
¥191,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥191,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥191,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
industrial hygiene
フォーマット
matrix material
詳細
SRM 1649Bの各単位は、2 gの粒子状物質を含む1ボトルから構成されます。
SRM 1649B _SDS
SRM 1649B _CoA
アプリケーション
Urban dust 標準物質(SRM)は、大気中粒子状物質および同様の物質中の多環芳香族炭化水素(PAH)、ニトロ置換 PAH(ニトロPAH)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)同族体、塩素化殺虫剤、および無機成分の測定に使用される分析法の評価に使用することを目的としています。
特徴および利点
  • PAH、ニトロ-PAH、PCB同族体、塩素化殺虫剤、および無機成分のNISTが承認した値および未承認の値を記載した証明書が添付されています。  
  • 認証値は、国際単位系(SI)まで計測学的にトレーサブルであり、SIによる質量分率の単位です。
  • NIST証明書には、保管、使用および維持に関する指示が記載されています。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf