安全性情報
NIST191D
pH Standards
NIST® SRM® 191d, set of 191d-I + 191d-II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 1 bottle x 25 g; 1 bottle x 30 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in preparing solutions for calibrating electrodes for pH measuring systems. SRM 191d consists of two components, each prepared to ensure high purity and uniformity:Sodium Bicarbonate, NaHCO3 (191d-I); and Sodium Carbonate, Na2CO3 (191d-II). However, neither SRM component is certified for purity of substance. A unit of SRM 191d consists of 25 g of sodium bicarbonate (191d-I) and 30 g of sodium carbonate (191d-II), each contained in its respective clear glass bottle. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 191D_cert
SRM 191D_SDS
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)