安全性情報
NIST2688
Portland cement clinker
NIST SRM 2688
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 10 G
¥97,600
¥97,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 10 G
¥97,600
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥97,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
包装
pkg of 3 vials x 10 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Alite (Ca3SiO5), Belite (Ca2SiO4), Aluminate , Ferrite (Mfe2O4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
(XRF and LOI):
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Ai2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SiO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese Oxide (Mn2O3), Strontium oxide (SrO), Free lime (CaO)
(ASTM C 150-07):
Alite (Ca3SiO5), Belite (Ca2SiO4), Aluminate , Ferrite (Mfe2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2688:4548173376165
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)