包装
pkg of 3 x 10 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SRM 2691_cert
SRM 2691_SDS
アプリケーション
特徴および利点
- NIST Certified Mass Fraction values for constituent elements are traceable to NIST’s realization of the SI unit of the kilogram and expressed as a percentage.
- Information values for constituent elements are expressed as mass fraction.
- Expiration details and instructions for use, storage, and handling are provided on the NIST certificate.
その他情報
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Titanium (Ti), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn), Aluminum Oxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Ferric Oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Silicon dioxide (SiO2), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2691:4548174005620
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック