NIST1493
¥135,000
1 of 10
Supelco
47330-U
PCB Congener Mix 1
BCR365
PCB standard solution
36906
PCB No 28・52・101・138・153・180 溶液
CRM47885
Supelco 37 Component FAME Mix
73594
酢酸アンモニウム
47927
CEN PCB Congener Mix-1
36663
2,4'-DDE 溶液
36989
PCB No 28・52・101・138・153・180・209 溶液
85978
エチレングリコール
45395
クロルピリホス
certified reference material
100
pkg of 5 x 1.2 mL
NIST®
matrix material
Pharmacopeia & Metrological Institute Standards
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
10.4 °F - closed cup
-12 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
NIST1493:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.