Merck
NIST114Q
Portland cement
NIST® SRM® 114q, fineness standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 20 vials
アプリケーション
industrial qc
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in calibrating fineness testing equipment according to ASTM Standard Methods. A unit of SRM 114q consists of 20 glass vials with plastic caps containing powdered cement (each vial is contained in a sealed foil bag). Each vial contains approximately 5 g of cement. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 114Q_cert
SRM 114Q_SDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST114Q:4548174010990
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Portland cement NIST® SRM® 1885a
NIST1885B
Portland cement
CombiTitrant 2
Supelco
1.88002
CombiTitrant 2
CombiTitrant 1
Supelco
1.88001
CombiTitrant 1