安全性情報
NIST107C
Cast iron
NIST® SRM® 107c, Ni-Cr-Mo
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 G
¥115,000
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 G
¥115,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 150 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is in chip form sized between 0.8 mm and 1.4 mm sieve openings (20 and 14 mesh). It is intended for use in chemical methods of analysis. For more inforamtion, please refer to the SDS and COA.
SRM 107C_cert
SRM 107C_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Total Carbon (C), Graphitic carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
NIST107C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)