安全性情報
NIST341
Ductile cast iron
NIST SRM 341
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 G
¥115,000
¥115,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 G
¥115,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥115,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 150 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus(P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Titanium (Ti), Magnesium (Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST341:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)