Merck
M28200
Sigma-Aldrich
1-(メチルアミノ)アントラキノン
≥97.5% purity, powder or crystals
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,900
100 G
¥30,600
500 G
¥110,000
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,900
100 G
¥30,600
500 G
¥110,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11NO2
CAS番号:
分子量:
237.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
1-(メチルアミノ)アントラキノン, 97.5% (HPLC)
品質水準
アッセイ
97.5% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
faint red to very dark red
mp
170-172 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CNc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C15H11NO2/c1-16-12-8-4-7-11-13(12)15(18)10-6-3-2-5-9(10)14(11)17/h2-8,16H,1H3
InChI Key
SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M28200-VAR:
M28200-BULK:
M28200-100G:
M28200-500G:
M28200-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Markus Lahikainen et al.
Nature communications, 9(1), 4148-4148 (2018-10-10)
A reconfigurable actuator is a stimuli-responsive structure that can be programmed to adapt different shapes under identical stimulus. Reconfigurable actuators that function without control circuitry and are fueled remotely are in great demand to devise adaptive soft robotic devices. Yet, obtaining
T C Marrs et al.
Human toxicology, 3(4), 289-308 (1984-08-01)
The repeated-dose inhalation toxicity of a smoke containing a mixture of three dyes was tested in female mice, rats and guinea pigs. The green component dye (Solvent Green 3) was retained in the lungs. Particularly in the rats marked collections
質問
  1. Which solvent can be used to reconstitute item M28200, 1-(Methylamino)anthraquinone?
    1 回答
    1. It can be dissolved in acetone, ethanol, ethylene glycol ether, and linseed oil. It is slightly soluble in benzene and carbon tetrachloride, but insoluble in water.