Merck
A39009
Sigma-Aldrich
1-アミノアントラキノン
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
別名:
Fast Red AL, アゾイックジアゾ No. 36
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,300
¥13,300
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9NO2
CAS番号:
分子量:
223.23
カラーインデックス番号:
37275
Beilstein:
396360
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥13,300
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
製品名
1-アミノアントラキノン, ≥96.5% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
フォーム
powder, crystals or chunks
dark brown
mp
253-255 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChI Key
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
1-アミノアントラキノンは、超臨界二酸化炭素中へのアントラキノン誘導体の溶解度を高める効果を持っています。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A39009-VAR:
A39009-100G:
A39009-5G:
A39009-500G:
A39009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Song Zhang et al.
Scientific reports, 7, 43419-43419 (2017-02-25)
We investigated the mechanism of intramolecular charge transfer and the following radiationless dynamics of the excited states of 1-aminoanthraquinone using steady state and time-resolved absorption spectroscopy combined with quantum chemical calculations. Following photoexcitation with 460 nm, conformational relaxation via twisting of
Aneta Hałka-Grysińska et al.
Journal of chromatography. A, 1610, 460516-460516 (2019-09-19)
The new approach to the development of planar chromatogram with controlled developing solvent velocity was implemented for gradient reversed-phase chromatography of a test mixture of dyes. The developing solvent components were directly delivered onto the surface of the C18 type
Solubility of 1-aminoanthraquinone and 1-nitroanthraquinone in supercritical carbon dioxide
Tamura K, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 104, 162-168 (2017)
A Klimek-Turek et al.
Journal of chromatography. A, 1530, 204-210 (2017-11-25)
A concept of using thin-layer chromatography to multicomponent sample preparation for quantitative determination of solutes followed by instrumental technique is presented. Thin-layer chromatography (TLC) is used to separate chosen substances and their internal standard from other components (matrix) and to
S Pflugmacher et al.
The Science of the total environment, 357(1-3), 169-175 (2005-05-12)
Dissolved natural organic matter (NOM) is dead organic matter exceeding, in freshwater systems, the concentration of organic carbon in all living organisms by far. 80-90% (w/w) of the NOM is made up of humic substances (HS). Although NOM possesses several