L9037
L-リシン 一水和物
98.5-101.5% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
別名:
L-Lysine hydrate (1:1), Lysine monohydrate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
L-リシン 一水和物, BioReagent, suitable for cell culture, from non-animal source
由来生物
non-animal source
製品種目
BioReagent
アッセイ
98.5-101.5% dry basis
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
215 °C
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI Key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9037-25G:
L9037-100G:
L9037-1KG:
L9037-25KG:
L9037-VAR:
L9037-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)