Merck
L0505000
Levomepromazine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,900
¥19,900
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28N2O5S
CAS番号:
分子量:
444.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levomepromazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1
InChI Key
IFLZPECPTYCEBR-VIEYUMQNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levomepromazine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takeshi Kumazawa et al.
Journal of chromatography. A, 1218(18), 2521-2527 (2011-03-25)
Solid-phase extraction (SPE) using micropipette tips is a useful technique to prepare samples prior to mass spectrometry. However, most commercial SPE tips have loading capacities that are insufficient for quantitative determination. In this paper, we describe a rapid method for