Merck
L0500000
Levomepromazine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(R)-3-(2-Methoxy-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥25,400
¥25,400
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2OS · HCl
CAS番号:
分子量:
364.93
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levomepromazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI Key
ODLGFPIWRAEFAN-PFEQFJNWSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levomepromazine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kevin Denis et al.
Nature microbiology, 4(6), 972-984 (2019-03-27)
Bacterial virulence factors are attractive targets for the development of therapeutics. Type IV pili, which are associated with a remarkable array of properties including motility, the interaction between bacteria and attachment to biotic and abiotic surfaces, represent particularly appealing virulence