安全性情報
L0420002
Levodropropizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2R)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol, (R)-(+)-Dropropizine, Dextrodropropizine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N2O2
CAS番号:
分子量:
236.31
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levodropropizine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m1/s1
InChI Key
PTVWPYVOOKLBCG-CYBMUJFWSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levodropropizine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L0420002:
L0420002-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)