アッセイ
≥98%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
InChI Key
PBBGSZCBWVPOOL-HDICACEKSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
関連事項
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H7753-VAR:
H7753-1G:
H7753-5G:
H7753-BULK:
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.