Merck
H1429400
Hydroxyethyl salicylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 MG
¥19,900
¥19,900
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 MG
¥19,900
About This Item
化学式:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
2255685
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydroxyethyl salicylate
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI Key
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hydroxyethyl salicylate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miroslav Kucera et al.
Arzneimittel-Forschung, 53(12), 850-856 (2004-01-22)
A combination of the active agents arnica and hydroxyethyl salicylate (HES) in ethanolic solution (Sportino Acute Spray) is cutaneously applied for the treatment of sports injuries and diseases of the locomotor apparatus. The aim was to examine the efficacy and
Contact dermatitis from anti-inflammatory gel containing hydroxyethyl salicylate.
J Horak et al.
Contact dermatitis, 47(2), 120-121 (2002-11-29)
Allergic contact dermatitis from a veterinary antiinflammatory gel containing 2-hydroxyethyl salicylate.
Susana Córdoba et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(3), 171-172 (2011-05-17)
Contact dermatitis from hydroxyethyl salicylate.
C Reichert et al.
Contact dermatitis, 33(4), 275-276 (1995-10-01)
S E Cross et al.
British journal of clinical pharmacology, 46(1), 29-35 (1998-08-05)
The penetration of active ingredients from topically applied anti-inflammatory pharmaceutical products into tissues below the skin is the basis of their therapeutic efficacy. There is still controversy as to whether these agents are capable of direct penetration by diffusion through