Merck
PHL80106
2-Hydroxyethyl salicylate
phyproof® Reference Substance
別名:
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥38,820
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥38,820
About This Item
化学式:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
2255685
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI Key
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
171 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL80106-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)