安全性情報
1042351
USP
Formoterol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-Amino-4-[1-hydroxy-2-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥179,000
¥179,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥179,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N2O3
CAS番号:
分子量:
316.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥179,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
formoterol 
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)N
InChI
1S/C18H24N2O3/c1-12(9-13-3-6-15(23-2)7-4-13)20-11-18(22)14-5-8-17(21)16(19)10-14/h3-8,10,12,18,20-22H,9,11,19H2,1-2H3
InChI Key
AMISPUNGCBUARA-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1042351-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)