Merck
F0285600
フルタミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-メチル-N-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
55 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
55 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11F3N2O3
CAS番号:
分子量:
276.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flutamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
InChI Key
MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Flutamide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F0285600:
F0285600-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Javier Brahm et al.
Annals of hepatology, 10(1), 93-98 (2011-02-09)
Flutamide is a non-steroidal anti-androgenic drug, commonly used in the treatment of advanced prostate cancer, acne and hirsutism. This drug may induce various degrees of liver injury, including acute liver failure (ALF), with further need for liver transplantation. Here, we
R Neri
Urology, 34(4 Suppl), 19-21 (1989-10-01)
Flutamide is rapidly metabolized by hydroxylation of the side chain to SCH 16423 (alpha, alpha, alpha-trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-lactotoluidide), the major metabolic product in all species studied, which is biologically active in vivo and in vitro studies. Flutamide exhibits its antiandrogenic activity by
R N Brogden et al.
Drugs, 38(2), 185-203 (1989-08-01)
Flutamide is a non-steroidal antiandrogenic drug devoid of hormonal agonist activity. Flutamide appears to be a specific antiandrogen only at androgen-dependent accessory genital organs. Its pharmacological activity is due substantially to the principal metabolite, 2-hydroxyflutamide. In comparative trials involving small
H Patel et al.
Journal d'urologie, 102(3), 123-125 (1996-01-01)
A 72-year-old male treated with flutamide for metastatic prostate cancer developed lethargy and confusion. He was noted to be icteric and his liver enzymes were elevated. Within a week of discontinuing the medication, the patient's mental status and liver function
Lourdes Ibáñez et al.
Human reproduction update, 12(3), 243-252 (2006-01-13)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a variable disorder that is characterized in adolescents and young women by a broad spectrum of anomalies, including hyperandrogenemia, insulin resistance, dyslipidemia, body adiposity and low-grade inflammation. At present, there is no approved therapy for