安全性情報
ERMBD150
Skimmed milk powder (major and trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品ERMBD150は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
詳細
Certified for the mass fractions of Ca, Cl, K, Mg, Na, P, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Pb, Se, Zn
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBD150
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorous (P)
Trace Elements: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Dairy products and eggs
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBD150-20G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)