安全性情報
ERMBC403
Cucumber (pesticides)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
agriculture
フォーマット
matrix material
保管温度
−70°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBC403
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBC403-1EA:
試験成績書(COA)