ERMBB386
1 of 10
Sigma-Aldrich
H20008
3-ヒドロキシ安息香酸
SAE0074
Sigmatrix Urine Diluent
Supelco
CRM46916
ゼアラレノン 溶液
C80857
trans-桂皮酸
C9008
p-クマル酸
NIST2387
ピーナッツバター
57030-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
128708
trans-フェルラ酸
SML0982
アスタキサンチン
PHR1013
サリチル酸
certified reference material
ERM®
JRC
matrix material
−20°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.