安全性情報
E2499901
Etofenamate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Etofenamate, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18F3NO4
CAS番号:
分子量:
369.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etofenamate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2c(cccc2)C(=O)OCCOCCO
InChI
1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
InChI Key
XILVEPYQJIOVNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Etofenamate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
E2499901-1EA:
E2499901:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Knöll et al.
Sportverletzung Sportschaden : Organ der Gesellschaft fur Orthopadisch-Traumatologische Sportmedizin, 4(2), 96-98 (1990-06-01)
A typical case of contact dermatitis following topical applications of etofenamat is reported and a short review of literature is given. Considering the frequent administration of etofenamat, contact sensitization is relatively rare.
A Degenhardt et al.
Zeitschrift fur Hautkrankheiten, 63(6), 475-478 (1988-06-15)
We report on 3 cases of contact dermatitis following topical application of etofenamat. Each patient developed positive reactions in patch tests with etofenamat in concentrations of both 10% and 1%. After testing, one patient showed secondary inflammatory reactions at the
Allergic contact dermatitis from etofenamate without cross-sensitization to other anthranilic acid derivatives.
Chia-Yu Chu et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 206(4), 341-342 (2003-05-29)