安全性情報
E2499914
Etofenamate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Hydroxyethyl 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥20,300
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥20,300
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etofenamate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Etofenamate impurity G EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E2499914:
E2499914-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)