Merck
E2000000
エチオナミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-エチル-4-ピリジンカルボチオアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2S
CAS番号:
分子量:
166.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethionamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
InChI Key
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ethionamide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E2000000:
E2000000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kerstin A Wolff et al.
Expert review of anti-infective therapy, 10(9), 971-981 (2012-10-31)
Antifolates inhibit de novo folate biosynthesis, whereas ethionamide targets the mycolate synthetic pathway in Mycobacterium tuberculosis. These antibiotics are effective against M. tuberculosis but their use has been hampered by concerns over toxicity and low therapeutic indexes. With the increasing
[ROLE OF ETHIONAMIDE IN THE DETERMINISM OF NEUROLOGIC COMPLICATIONS OCCURRING DURING ANTITUBERCULAR TREATMENTS].
G BROUET et al.
La Revue du praticien, 14, 289-307 (1964-01-21)
Tamao Nakashita et al.
Kekkaku : [Tuberculosis], 81(12), 731-735 (2007-01-24)
Cases of syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH) associated with tuberculosis have been reported, however, in most of these cases, tuberculosis disease is miliary or severe. Here we report the first case of SIADH induced by ethionamide (TH).
Ethionamide.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 88(2), 106-108 (2008-05-20)
Nuno Vale et al.
Current drug metabolism, 14(1), 151-158 (2012-12-12)
Ethionamide (ETH) is an important second-line antituberculosis drug used for the treatment of patients infected with multidrug-resistant Mycobacterium. Although ETH is a structural analogue of isoniazid (INH), both are pro-drugs that need to be activated by mycobacterial enzymes to exert