Merck
95765
Millipore
YGC寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
酵母抽出グルコースクロラムフェニコール寒天FIL-IDF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥28,900
¥28,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥28,900
About This Item
UNSPSCコード:
41171609
NACRES:
NA.74
¥28,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 14.9 g/L
chloramphenicol, 0.1 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
関連するカテゴリー
アプリケーション
乳製品に存在する酵母やカビの計数および単離に用いる選択寒天培地です。
調製ノート
蒸留水1 Lに40 gを溶解します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
その他情報
乳製品中の酵母およびカビを検出するための培地の比較[1]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95765-BULK:
95765-100G:
95765-500G:
95765-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Renata Maria Sumalan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
Essential oils (EOs) are a natural source of active compounds with antifungal, antimycotoxigenic, and herbicidal potential, and have been successfully used in organic agriculture, instead of chemical compounds obtained by synthesis, due to their high bioactivity and the absence of
G. Engel
Milchwiss., 37, 727-727 (1982)