Merck
BR13913
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL
別名:
BLAUBRAND®, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,380
¥19,380
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,380
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥19,380
Check Cart for Availability
物質
clear borosilicate glass 3.3
特徴
subdivision 0.02 mL
メーカー/製品名
BRAND 13913
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
L
795 mm
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)