Merck
C8037
Supelco
プロピオン酸クロベタゾール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥6,700
1 G
¥47,800
¥6,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥6,700
1 G
¥47,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H32ClFO5
CAS番号:
分子量:
466.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥6,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChI Key
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プロピオン酸クロベタゾールは、新しく強力な副腎皮質ステロイド外用薬であり[1][2]、水疱性類天疱瘡の治療における有用性が評価されています。[2]
アプリケーション
適切な装置技術に関するより詳しい情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Immune system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8037-500MG:
C8037-1G:
C8037-VAR:
C8037-BULK:
C8037-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Treatment of bullous pemphigoid with topical clobetasol propionate
Westerhof W
Journal of the American Academy of Dermatology, 20, 458-461 (1989)
Open preliminary clinical trial of clobetasol propionate ointment in adhesive paste for treatment of chronic oral vesiculoerosive diseases.
Lozada-Nur F and Huang M Z
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 71(3), 283-287 (1991)
Open preliminary clinical trial of clobetasol propionate ointment in adhesive paste for treatment of chronic oral vesiculoerosive diseases
Lozada-Nur F, et al.
Oral Surgery, Oral Medicine, and Oral Pathology, 71, 283-287 (1991)
Treatment of bullous pemphigoid with topical clobetasol propionate.
Westerhof W.
Journal of the American Academy of Dermatology, 20(3), 458-461 (1989)
S R Wiegell et al.
The British journal of dermatology, 171(6), 1487-1492 (2014-07-26)
Photodynamic therapy (PDT) is an effective and established treatment for actinic keratoses (AK) and nonmelanoma skin cancer. The main side-effects of PDT are post-treatment erythema and oedema, and pain during illumination. Severe erythema after PDT enhances the down time associated