Merck
C5548
Sigma-Aldrich
酪酸クロベタゾン
≥98% purity, powder
別名:
21-クロロ-9-フルオロ-17-ヒドロキシ-16-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,11,20-トリオン 17-ブチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
¥15,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32ClFO5
CAS番号:
分子量:
478.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥15,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
製品名
酪酸クロベタゾン, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
white to faint yellow cast
mp
90-100 °C
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
&ε; (減衰係数)
13.4 at 243 nm in chloroform
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clobetasone butyrate is a corticosteroid.[1]
アプリケーション
Clobetasone butyrate has been used as an internal standard for the quantitative assay of clobetasol propionate.[2]
Clobetasone butyrate has been used to analyze its bio-concentration factor (BCF) in Cyprinus carpio.[3]
生物化学的/生理学的作用
Clobetasone butyrate is a potent topical corticosteroid and is primarily used to treat atopic dermatitis (AD).[4] Low dosage of this drug is used to treat dry eye in Sjogrens syndrome.[5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C5548-1G:
C5548-VAR:
C5548-500MG:
C5548-100MG:
C5548-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Safety and efficacy of 0.1% clobetasone butyrate eyedrops in the treatment of dry eye in Sjogren syndrome
Aragona P, et al.
European Journal of Ophthalmology, 23(3) (2013)
Fluticasone propionate 0.05% cream once daily versus clobetasone butyrate 0.05% cream twice daily in children with atopic dermatitis
Wolkerstorfer A, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 39(2), 226-231 (1998)
Community Pharmacy - E-Book: Symptoms Diagnosis and Treatment (2011)
Uptake and biological effects of synthetic glucocorticoids in common carp (Cyprinus carpio)
Nakayama K, et al.
Marine Pollution Bulletin, 85(2), 370-375 (2014)
Liquid chromatography--tandem mass spectrometric assay for clobetasol propionate in human serum from patients with atopic dermatitis
Sparidans RW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 878(23), 2150-2154 (2010)