1138427
USP
(17R)-4'-クロロ-5'-エチル-9-フルオロ-11β-ヒドロキシ-16β-メチルスピロ[アンドロスタ-1,4-ジエン-17,2'(3'H)-フラン]-3,3'-ジオン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(17R)-4′-Chloro-5′-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2′(3′H)-furan]-3,3′-dione
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clobetasol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC1=C(Cl)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChI Key
LXZPFTQONPQBQD-TUZVJILZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Clobetasol Propionate
- Clobetasol Propionate Cream
- Clobetasol Propionate Ointment
- Clobetasol Propionate Topical Solution
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1138427-50MG:
試験成績書(COA)