Merck
C1800000
(±)-クロルフェニラミン マレイン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19ClN2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
390.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorpheniramine
メーカー/製品名
EDQM
mp
130-135 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorphenamine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
H1ヒスタミンレセプタ-アンタゴニスト。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1800000-100MG:
C1800000-1EA:
C1800000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Urticaria due to aloe vera: a new sensitizer?
Alberto Alvarez-Perea et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 105(5), 404-405 (2010-11-09)
Eef L Theunissen et al.
British journal of clinical pharmacology, 61(1), 79-86 (2006-01-05)
Previous studies have demonstrated that the antihistamines mequitazine, cetirizine and dexchlorpheniramine produce mild sedation after single doses. It is unknown, however, whether acute sedation persists after repeated dosing. Therefore, this study assessed the effects of repeated dosing of these antihistamines
Anaphylactic reaction to ranitidine and dexchlorpheniramine.
C Thurot-Guillou et al.
European journal of dermatology : EJD, 17(2), 170-171 (2007-03-06)
José R Villada et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 31(3), 620-621 (2005-04-07)
We report a severe anaphylactic reaction that occurred about 5 minutes after 1.0 mg of cefuroxime was injected into the anterior chamber after routine phacoemulsification and intraocular lens implantation. The patient was known to be allergic to penicillin. Immediate action
Matthieu Lafaurie et al.
Annales de medecine interne, 154(3), 179-180 (2003-08-12)
Drug-induced aseptic meningitis has been reported mainly with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antibiotics, intravenous immunoglobulins and OKT3 antibodies. We describe today a very unusual reaction on intravenous dexchlorpheniramine with this case of aseptic meningitis.