Merck
BP759
イホスファミド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
Ifex, N,3-ビス(2-クロロエチル)テトラヒドロ-2H-1,3,2-オキサザホスホリン-2-アミン-2-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,000
¥29,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15Cl2N2O2P
CAS番号:
分子量:
261.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ifosfamide
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
InChI Key
HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ifosfamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ifosfamide Injection
  • 生物化学的/生理学的作用
    イホスファミドはシクロホスファミドの構造異性体であるナイトロジェンマスタ-ド化合物です。イホスファミドはシトクロムP450によって生理活性物質に変化するプロドラッグです。イホスファミドはがん化学療法において抗悪性腫瘍剤として使用されますが、腎毒性を引き起こす可能性はシクロホスファミドよりも高いようです。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)