Merck
BP559
2-Chlorothioxanthone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-Chlorothioxanthen-9-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥29,800
¥29,800
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥29,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H7ClOS
CAS番号:
分子量:
246.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,800
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
chlorprothixene
フォーム
powder
メーカー/製品名
BP
mp
153-154 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
InChI Key
ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
2-Chlorothioxanthone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Zuclopenthixol Acetate Injection
  • Zuclopenthixol Decanoate Injection
  • Zuclopenthixol Acetate
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Flame
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Flam. Sol. 2
    保管分類コード
    4.1B - Flammable solid hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    引火点(°F)
    195.8 °F - closed cup
    引火点(℃)
    91 °C - closed cup
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)