Merck
BP544
trans-白金(II)ジアンミンジクロリド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
trans-ジアンミンジクロロ白金(II), trans-ジクロロジアンミン白金(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,400
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,400
About This Item
化学式:
Pt(NH3)2Cl2
CAS番号:
分子量:
300.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
cisplatin
フォーム
crystals
メーカー/製品名
BP
mp
340 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Transplatin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cisplatin Injection
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazardCorrosion
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    保管分類コード
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP544:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)