サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥26,700 |
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥47,900 |
この商品について
製品名
2-フルオロアデニン-9-β-D-アラビノフラノシド, DNA synthesis and methylation inhibitor
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
InChI key
HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Application
- ヒト白血病細胞(U937 および HL-60)中のキナーゼ阻害物 UCN-01 との相互作用および主たる患者のサンプルの評価
- アポトーシス測定による内皮細胞への影響および細胞毒性測定によるヒト微小血管内皮細胞への影響の評価
- 17p13-慢性リンパ球性白血病(CLL)患者におけるアレムツズマブ CDC を用いた細胞毒性比較研究
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... ADORA3(140) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified