Merck
BP468
ドーパミン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチルアミン 塩酸塩, 3,4-ジヒドロキシフェネチルアミン 塩酸塩, 3-ヒドロキシチラミン 塩酸塩, 4-(2-アミノエチル)-1,2-ベンゼンジオール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,500
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,500
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
Beilstein:
3656720
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dopamine
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
248-250 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI Key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dopamine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dopamine Infusion
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Skin Sens. 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    BP468:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Wei Zheng et al.
    Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry, 97(7), 489-495 (2020-07-23)
    Investigation of the mechanism and the role of melanopsin in lens-induced myopia is necessary to find out potential targets in the prevention of myopia development. We aimed to study the effect and mechanism of retinal melanopsin on lens-induced myopia in