Merck
BP405
エルゴノビン マレイン酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
エルゴメトリン マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23N3O2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
441.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ergometrine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
InChI
1S/C19H23N3O2.C4H4O4/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8,11,13,17,20,23H,7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t11-,13+,17+;/m0./s1
InChI Key
YREISLCRUMOYAY-IIPCNOPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ergometrine maleate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ergometrine and Oxytocin Injection
  • Ergometrine Injection
  • 生物化学的/生理学的作用
    子宮収縮性があり、子宮筋収縮を刺激します。CNSのセロトニン受容体、ド-パミン受容体の部分アゴニストであり、平滑筋のセロトニン受容体の強力な選択的アンタゴニストです。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
    保管分類コード
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact カスタマーサポート