スキップする
1240004
USP
エルゴノビン マレイン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
エルゴメトリン マレイン酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
150 mg
カートの在庫状況を確認する
¥94,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H23N3O2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
441.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥94,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ergometrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
InChI
1S/C19H23N3O2.C4H4O4/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8,11,13,17,20,23H,7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t11-,13+,17+;/m0./s1
InChI key
YREISLCRUMOYAY-IIPCNOPRSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ergonovine maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ergonovine Maleate Injection
Biochem/physiol Actions
子宮収縮性があり、子宮筋収縮を刺激します。CNSのセロトニン受容体、ド-パミン受容体の部分アゴニストであり、平滑筋のセロトニン受容体の強力な選択的アンタゴニストです。
子宮収縮性があり、平滑筋のセロトニン受容体の強力な選択的アンタゴニストです。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
144000310780081178002
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
ergometrine
API family
methysergide
API family
brompheniramine
API family
brompheniramine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)