グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
テクニック
electron microscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
n20/D 1.479
bp
230-232 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
InChI Key
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94956-250ML:4548173946719
94956-BULK:
94956-1L:
94956-100ML:4548173925127
94956-VAR:
試験成績書(COA)