Merck
BP353
Xylometazoline hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,000
¥29,000
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
280.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,000
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
xylometazoline
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI Key
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Xylometazoline hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Xylometazoline Nasal Drops
  • 生物化学的/生理学的作用
    α-adrenoceptor agonist; imidazoline binding site ligand.
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)