APIファミリー
mannitol
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
167-170 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Mannitol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
包装
Unit quantity: 1200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
BP1007:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック