安全性情報
BP1000
Indapamide impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-Chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl]-3-sulphamoylbenzamide, Dehydroindapamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥30,900
¥30,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥30,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14ClN3O3S
CAS番号:
分子量:
363.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥30,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
indapamide
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)N[n]2c3c(cc2C)cccc3)Cl
InChI
1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
InChI Key
LWCDXWWLUHMMJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Indapamide impurity B BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Indapamide Tablets
  • Indapamide Prolonged-release Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Lact. - Repr. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1000:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)